1012112
USP
S-Adenosyl-L-homocysteine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine, 5′-Deoxy-S-adenosyl-L-homocysteine, AdoHcy, S-(5′-Deoxyadenosine-5′)-L-homocysteine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
Klucz InChI
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3