Merck
SAAR2233540
Ethyl alcohol, Pure
absolute, univAR
Synonim(y):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191601
linia produktu
univAR
klasa czystości
absolute
opakowanie
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)