PHR9100
N-Methyl-5-(methylamino)-1H-imidazole-4-carboxamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Theophylline impurity D (PhEur), Theophyllidine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=C(NC)N=CN1)NC
InChI
1S/C6H10N4O/c1-7-5-4(6(11)8-2)9-3-10-5/h3,7H,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)
Klucz InChI
HBYDWASAZICSRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)