PHL89470
(±)-L-Alliin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
S-Allyl-L-cysteine sulfoxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
Klucz InChI
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?