Merck
PHL89235
Kaempferol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Robigenin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.24
Beilstein:
304401
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Klucz InChI
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
Chromogenic reagent for antimony in the low ppm range and for gallium and indium in the sub-ppm range.
Działania biochem./fizjol.
Potent inhibitor of osteoclastic bone resorption. The effect is believed to be attributable to both the antioxidant and estrogenic activities of kaempferol.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: allium cinnamomum crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hypericum lycium pimpinella primula sambucus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.