Key Documents
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
twardość
60 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
grubość septy
1.3 mm
dopasowywanie
8-425 thread
kompatybilność
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)