BP341
3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
oxyclozanide
Postać
liquid (Clear)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
209-211 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
Klucz InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)