Key Documents
854991
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
27.5 mm × 57 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 24-400
Opis ogólny
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the standard vials are 24-400.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)