821485
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 2 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® SuperSW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 2 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21485
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.075 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 2 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
kolumna analityczna
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)