819667
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
product name
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19667
Parametry
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
macierz
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
10 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)