Kluczowe dokumenty
819314
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
977 Kolumna ochronna SuperHZ, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh SuperHZ-L, 19314
Parametry
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
Opis ogólny
Kolumna ochronna do kolumn TSKgel SuperHZ1000-4000 i HZM-N i -M 4,6 mmID, 3 μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)