Kluczowe dokumenty
818760
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, ether phase
Synonim(y):
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Product Name
977 Kolumna HPLC Ether-5PW, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18760
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
6 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 2 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
ether phase
wielkość cząstki
10 μm
Opis ogólny
Spośród kolumn TSKgel HIC, TSKgel Ether-5PW charakteryzuje się pośrednią hydrofobowością. Jest to doskonały wybór do oddzielania cząsteczek hydrofobowych, takich jak białka błonowe lub przeciwciała monoklonalne, takie jak IgG lub IgM. Kolumna Ether-5PW o wielkości porów 1000 A na bazie polimetakrylanu jest stabilna w kwaśnych lub żrących schematach czyszczenia i zapewnia doskonały dostęp do większych cząsteczek o niskich współczynnikach dyfuzji.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)