Key Documents
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Nylon Membrane Filter, 13 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Materiały
Nylon
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 03409
metody
LPLC: suitable
wielkość porów
0.45 μm
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)