Merck
72812
Supelco
Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2C=C(CN)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
174 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
≥95-100 °C
97-99 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H15NO2/c1-2-21-18(20)16(13-19)17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2H2,1H3
Klucz InChI
IAJNXBNRYMEYAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)