Key Documents
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOGEL Pb Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L34
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
wielkość cząstki
9 μm
kompatybilność
use to protect SUPELCOGEL Pb
metoda separacji
ligand exchange
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1