Merck
50289-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express HILIC, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Ascentis Express 5 μm HILIC to szybka, wysokosprawna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na 5-mikronowej konstrukcji cząstek 4475. Cząstka Fused-Core zapewnia cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na krótsze ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,6 mikrona i ogólny rozmiar cząstek wynoszący około 5 mikronów. Faza stacjonarna z gołej krzemionki w kolumnie Ascentis Express 5 μm HILIC zapewnia kolumnę, która może być używana do tradycyjnej separacji w fazie normalnej przy użyciu niepolarnych, całkowicie organicznych faz ruchomych lub do wodnej chromatografii w fazie normalnej z typowymi fazami ruchomymi odwróconymi do hydrofilowej interaktywnej chromatografii cieczowej (HILIC) związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Charakterystyka kolumny
Cząstki Fused-Core mają powierzchnię ~ 100m2/g i średni rozmiar porów 90Å. Cząstki Fused-Core są od 30% do 50% cięższe niż dostępne na rynku całkowicie porowate cząstki ze względu na gęstość stałych rdzeni. Dlatego efektywna powierzchnia na kolumnę jest podobna do kolumn wypełnionych całkowicie porowatymi cząstkami o powierzchni w zakresie 160-200m2/g.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paweł Kubica et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 127, 184-192 (2016-01-20)
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS) was used to separate artificial and natural sweeteners approved for use in European Union (EU). Among three tested HILIC columns (BlueOrchid PAL-HILIC, Ascentis Express Si and Acclaim™ Trinity™ P2)
Tiziana Bertolini et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 131-139 (2014-09-23)
A simple, sensitive and fast hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) method using ultraviolet diode-array detector (UV-DAD)/electrospray ionization tandem mass spectrometry was developed for the automated high performance liquid chromatography (HPLC) determination of sodium risedronate (SR) and its degradation products in
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Alexandre Grand-Guillaume Perrenoud et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 275-287 (2014-08-19)
Superficially porous particles (SPP), or core shell particles, which consist of a non-porous silica core surrounded by a thin shell of porous silica, have gained popularity as a solid support for chromatography over the last decade. In the present study
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl