Merck
442436
Supelco
Acetone-2,4-DNPH
analytical standard
Synonim(y):
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
Beilstein:
960878
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
126-128 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetone-2,4-DNPH can be obtained as an oxidation product of the reaction of alpha-pinene and hydroxyl radicals, which is determined using gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with mass spectrometry (MS).
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of the oxidation products of the reaction between ?-pinene and hydroxyl radicals by gas and high-performance liquid chromatography with mass spectrometric detection
Bergh DVV, et al.
Journal of Chromatography A, 896, 135-148 (2000)