33121
Vials, crimp top, requiring a 13 mm seal
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Materiały
clear glass
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 288 ea
śr. zewn. × wys.
17.5 mm × 34.5 mm
pojemność
2.5 mL
dopasowywanie
thread for 13
Zastosowanie
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta