Kluczowe dokumenty
29656-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Zestaw fiolek o niskiej adsorpcji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Właściwości
closure type screw top vial
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informacje prawne
CD is a trademark of QIS, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)