27239
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr.
11 mm
fiolka śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
Convenience Packs: Vials and Seals
Multi-pack combinations of 2mL large opening vials and 11mm PTFE/red rubber aluminum seals.
Multi-pack combinations of 2mL large opening vials and 11mm PTFE/red rubber aluminum seals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)