Merck
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Synonim(y):
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
rodzina API
duloxetine, duloxetine
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.