Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB2104
Sigma-Aldrich
Anti-TRAF2 Antibody, clone 3F11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Czynnik związany z receptorem TNF 2; EC:2.3.2.27; Ligaza białek ubikwityny E3 TRAF2; Transferaza ubikwityny E3 typu RING TRAF2; Białko związane z receptorem czynnika martwicy nowotworów typu 2 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F11, recombinant monoclonal
opis
3F11 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3F11 to rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa czynnik 2 związany z receptorem TNF (TRAF2). Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego czynnika związanego z receptorem TNF 2 (TRAF2).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TRAF2 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TRAF2 w lizacie komórek Jurkat.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TRAF2 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd TRAF2 z KD 4,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TRAF2 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Czynnik związany z receptorem TNF 2 (UniProt: Q12933; znany również jako EC:2.3.2.27, E3 ubiquitin-protein ligase TRAF2, RING-type E3 ubiquitin transferase TRAF2, Tumor necrosis factor type 2 receptor-associated protein 3) jest kodowany przez gen TRAF2 (znany również jako TRAP3) (Gene ID: 7186) u człowieka. TRAF2 jest homodimerycznym białkiem, które reguluje aktywację NF-kB i JNK i odgrywa kluczową rolę w regulacji przeżycia komórek i apoptozy. Może również tworzyć heterotrimer z TRAF1 lub TRAF3. Jest wymagany do normalnego przełączania izotypu przeciwciał z IgM na IgG. Wykazuje aktywność ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 i promuje ubikwitynację białek docelowych związanych z lizyną 63, takich jak BIRC3, RIPK1 i TICAM1. Reguluje poziom białek BIRC2 i BIRC3 poprzez hamowanie ich autoubikwitynacji i późniejszej degradacji. Jest niezbędnym składnikiem kilku kompleksów ligazy ubikwitynowo-białkowej E3, gdzie promuje ubikwitynację białek docelowych poprzez doprowadzenie ich do kontaktu z innymi ligazami ubikwitynowymi E3. Jednak przy braku sfingozyno-1-fosforanu wykazuje bardzo niską aktywność ligazy ubikwityny E3. TRAF2 posiada domenę palca cynkowego typu RING (aa 34-73), która jest niezbędna dla jego aktywności ligazy ubikwityny E3. Jego domena coiled-coil (aa 299-348) pośredniczy w homo- i hetero-oligomeryzacji. Posiada dwie domeny palca cynkowego typu TRAF (aa 124-180 i 177-233). Zawiera również domenę MATH (aa 351-496), która wiąże się z domenami cytoplazmatycznymi receptora. TRAF2 ulega fosforylacji na kilku resztach serynowych w obrębie pierwszych 128 aminokwasów. Jego fosforylacja przy treoninie 117 jest wymagana do poliubikwitynacji związanej z lizyną 63 i jest również niezbędna do jego interakcji z IKKα i IKKβ, a następnie aktywacji NF-κB. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Zhang, L., et al. (2010). J. Mol. Biol. 396(3); 528-539; Alvarez, SE., et al. (2010). Nature. 465(7301); 1084-1088; Gil, J., et al. (2004). Mol. Cell Biol. 24(10); 4502-4512).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)