Z743565
Petri-Seal™ adhesive sealing film
red, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech PSEAL-108R
dł. × szerokość
12.5 in. × 32.9 in.
kolor
red
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Taśma uszczelniająca zaprojektowana specjalnie do płytek Petriego i płytek wielodołkowych.
Dopasowuje się do nieregularnego obwodu, aby uszczelnić pokrywę do płytki, zmniejszyć parowanie i zapobiec zanieczyszczeniu. Wodoodporna, odporna chemicznie i odpowiednia do ciągłego stosowania w temperaturach od -40 do +77°C. Grubość 5 mil (0,125 mm) jest odporna na ścieranie i przebicie.
Dopasowuje się do nieregularnego obwodu, aby uszczelnić pokrywę do płytki, zmniejszyć parowanie i zapobiec zanieczyszczeniu. Wodoodporna, odporna chemicznie i odpowiednia do ciągłego stosowania w temperaturach od -40 do +77°C. Grubość 5 mil (0,125 mm) jest odporna na ścieranie i przebicie.
Informacje prawne
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)