WPB01521WA
Whirl-Pak® Dosimeter Bag
W × L 15 cm × 25 cm , 6" x 10"
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiały
polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01521WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł.
15 cm × 25 cm , 6" x 10"
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Torby te są specjalnie zaprojektowane do ochrony dozymetru przed wilgocią i zanieczyszczeniem podczas pracy w elektrowni jądrowej lub innym niebezpiecznym obszarze. Odważne, czerwone paski sprawiają, że torba jest dobrze widoczna, więc zostanie szybko zauważona, jeśli wpadnie do wody chłodzącej. Dozymetr można łatwo odczytać przez przezroczysty polietylen, więc nie ma potrzeby jego zdejmowania. Bardzo długie zaczepy na torbie sprawiają, że można ją wygodnie przymocować do kombinezonu lub innej odzieży ochronnej. Wystarczy złożyć lub obrócić torbę, aby ją zamknąć, a następnie skręcić końce zakładki, aby zabezpieczyć ją na miejscu. Wytrzymały polietylen nie pęka i nadaje się do spalania SEG. Te mniejsze torby są przeznaczone do przechowywania nowych, mniejszych dozymetrów.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)