WH0284312M2
Monoclonal Anti-ZSCAN1 antibody produced in mouse
clone 7C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ33779, Anti-MGC104472, Anti-MZF1, Anti-zinc finger and SCAN domain containing 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSCAN1(284312)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
REEGPFPCPECGKVFLHNSVLTEHGKIHLLEPPRKKAPRSKGPRESVPPRDGAQGPVAPRSPKRPFQCSVCGKAFPWMVHLIDHQKLHTAHGH