Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Key Documents
WH0065220M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NADK antibody produced in mouse
clone 5F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ13052, Anti-NAD kinase, Anti-RP1283E3.6, Anti-dJ283E3.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NADK(65220)
Opis ogólny
NADK catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD to generate NADP, which in its reduced form acts as an electron donor for biosynthetic reactions (Lerner et al., 2001 [PubMed 11594753]).[supplied by OMIM
Immunogen
NADK (AAH01709, 1 a.a. ~ 446 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEMEQEKMTMNKELSPDAAAYCCSACHGDETWSYNHPIRGRAKSRSLSASPALGSTKEFRRTRSLHGPCPVTTFGPKACVLQNPQTIMHIQDPASQRLTWNKSPKSVLVIKKMRDASLLQPFKELCTHLMEENMIVYVEKKVLEDPAIASDESFGAVKKKFCTFREDYDDISNQIDFIICLGGDGTLLYASSLFQGSVPPVMAFHLGSLGFLTPFSFENFQSQVTQVIEGNAAVVLRSRLKVRVVKELRGKKTAVHNGLGEKGSQAAGLDMDVGKQAMQYQVLNEVVIDRGPSSYLSNVDVYLDGHLITTVQGDGVIVSTPTGSTAYAAAAGASMIHPNVPAIMITPICPHSLSFRPIVVPAGVELKIMLSPEARNTAWVSFDGRKRQEIRHGDSISITTSCYPLPSICVRDPVSDWFESLAQCLHWNVRKKQAHFEEEEEEEEEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadine Pollak et al.
The Journal of biological chemistry, 282(46), 33562-33571 (2007-09-15)
NAD kinases (NADKs) are vital, as they generate the cellular NADP pool. As opposed to three compartment-specific isoforms in plants and yeast, only a single NADK has been identified in mammals whose cytoplasmic localization we established by immunocytochemistry. To understand