WH0004670M3
Monoclonal Anti-HNRPM antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp547H118, Anti-HNRNPM, Anti-HNRNPM4, Anti-HNRPM4, Anti-HTGR1, Anti-NAGR1, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRNPM(4670)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
KMEEESGAPGVPSGNGAPGPKGEGERPAQNEKRKEKNIKRGGNRFEPYANPTKRYRAFITNIPFDVKWQSLKDLVKEKVGEVTYVELLMDAEGKSR