SRP6441
DPPIV/CD26(untagged) human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ADABP, ADCP-2, ADCP2, CD-26, DPP-4, DPP4, TP-103, TP103
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 85.4 kDa (This protein with two amino acids (Gly-Pro) at the N- terminus has a calculated MW)
observed mol wt 95 kDa by SDS-PAGE (reducing)
opakowanie
pkg of 10 μg
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)