Key Documents
SRP6125
Sigma-Aldrich
Glyoxalase I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Aldoketomutase, GLO-1 methylglyoxalase, Glx 1, Lactoylglutathione lyase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
20.7 kDa (184 aa, 1-184 aa)
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GLO1(2739)
Opis ogólny
GLO1 is involved in the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutathione. GLO1 is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere. GLO1 enzyme is abundantly expressed and present in numerous tumor cell lines, in which its concentration is often upregulated ubiquitously. GLO1 is a major susceptible gene for autism in an ethnic Chinese population from Taiwan. GLO1 might be involved in the pathophysiology of mood disorders. GLO1 plays a role in the pathophysiology of mood disorders. Overexpression of GLO1 is associated with kidney tumor.
Postać fizyczna
1 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 10% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MAEPQPPSGG LTDEAALSCC SDADPSTKDF LLQQTMLRVK DPKKSLDFYT RVLGMTLIQK CDFPIMKFSL YFLAYEDKND IPKEKDEKIA WALSRKATLE LTHNWGTEDD ETQSYHNGNS DPRGFGHIGI AVPDVYSACK RFEELGVKFV KKPDDGKMKG LAFIQDPDGY WIEILNPNKM ATLM
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3