SRP0592
CD28H, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD28 homolog, IGPR-1, Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 TMIGD2, immunoglobulin and proline-rich receptor 1
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TMIGD2(126259)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1