SRE0038
β-Glucuronidase from abalone
lyophilized powder, β-glucuronidase ≥1,500,000 units/g solid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
abalone
Postać
lyophilized powder
β-glucuronidase activity
≥1,500,000 units/g solid
secondary activity
≤300,000 units/g solid sulfatase
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.