Key Documents
SML1388
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
Klucz InChI
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3