Key Documents
SML1239
Sigma-Aldrich
XL388
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
XL-388, [7-(6-Amino-3-pyridinyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl][3-fluoro-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl]-methanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22FN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.50
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C23H22FN3O4S/c1-14-18(5-7-20(22(14)24)32(2,29)30)23(28)27-9-10-31-19-6-3-15(11-17(19)13-27)16-4-8-21(25)26-12-16/h3-8,11-12H,9-10,13H2,1-2H3,(H2,25,26)
Klucz InChI
LNFBAYSBVQBKFR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
XL388 is a potent, selective, orally bioavailable ATP-competitive inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR) with an IC50 of 9.9 nM for mTOR, 8 nM for mTORC1, 166 nM for mTORC2, and 1000-fold selectivity for mTOR over the closely related PI3K kinases and a panel of 141 protein kinases tested. XL388 blocked mTORC1 phosphorylation of p70S6K (T389) with an IC50 value of 94 nM and blocked mTORC2 phosphorylationof AKT (S473) with an IC50 value of 350 nM. XL388 showed complete tumor growth inhibition in mice bearing MCF-7 xenograft tumors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3