Merck
SMB00136
Sigma-Aldrich
Campestrinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C20H24O10/c1-20(2)18(29-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)27-19)14(24)12-9(30-20)5-3-8-4-6-11(22)28-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14+,15+,16-,18-,19+/m1/s1
Klucz InChI
QAUDHOGPLBDVAX-GIDDHENUSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3