SBP2501
CIKS (AB2) Blocking Peptide for PRS2501
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
14 amino amino terminus of human CIKS.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS2501.