SAB5801065
Alpaca Anti-Goat IgG(Fcγ) Biotin single domain Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Synonim(y):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
alpaca
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
biotin
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
recombinant monoclonal
Postać
lyophilized solid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
goat, Alpaca
metody
ELISA: 1:5000-1:20000
western blot: 1:5000-1:20000
rozmiar
0.1 mL
kolor
colorless
izotyp
VHH
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Goat antibodies are commonly used in biotechnology. They are used to prepare diagnostic reagents of immunochemical techniques. Goat IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains. The heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kDa.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small (less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Specyficzność
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c
Immunogen
Opakowanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3