SAB5702755
Anti-alpha 1 Spectrin Antibody, clone 1U5K4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1U5K4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
280 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.05 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LRGLNYYLPMVEEDEHEPKFEKFLDAVDPGRKGYVSLEDYTAFLIDKESENIKSSDEIENAFQALAEGKSYITKEDMKQALTPEQVSFCATHMQQYMDPRG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTA1(6708)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1