Key Documents
SAB5702622
Sigma-Aldrich
Anti-PELP1 Antibody, clone 9V9A5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MNAR, P160
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9V9A5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
160 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.65 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EPEPGLLLEVEEPGTEEERGADTAPTLAPEALPSQGEVEREGESPAAGPPPQELVEEEPSAPPTLLEEETEDGSDKVQPPPETPAEEEMETETEAEALQEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PELP1(27043)
Opis ogólny
This gene encodes a transcription factor which coactivates transcription of estrogen receptor responsive genes and corepresses genes activated by other hormone receptors or sequence-specific transcription factors. Expression of this gene is regulated by both members of the estrogen receptor family. This gene may be involved in the progression of several types of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1100 of human PELP1 (Q8IZL8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1