SAB5702466
Anti-Prolactin Receptor Antibody, clone 9B10J3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HPRL, MFAB, hPRLrI
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9B10J3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MKENVASATVFTLLLFLNTCLLNGQLPPGKPEIFKCRSPNKETFTCWWRPGTDGGLPTNYSLTYHREGETLMHECPDYITGGPNSCHFGKQYTSMWRTYI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRLR(5618)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1