SAB5700590
Recombinant 2019-nCoV Spike RBD Protein with His tag
Synonim(y):
2019-nCoV RBD Protein, NCP-CoV RBD Protein, S glycoprotein Subunit1 RBD Protein, S1-RBD protein, novel coronavirus RBD Protein
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
25.9 kDa
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
SARS virus ... S(43740568)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3