Merck
SAB5300414
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEFL antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMT1F, CMT2E, NF-L, NF68, NFL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFL(4747)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human NEFL expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against NEFL
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pankaj B Agrawal et al.
JAMA neurology, 71(11), 1413-1420 (2014-09-30)
Newer sequencing technologies in combination with traditional gene mapping techniques, such as linkage analysis, can help identify the genetic basis of disease for patients with rare disorders of uncertain etiology. This approach may expand the phenotypic spectrum of disease associated