Key Documents
SAB4700980
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLAG antibody produced in mouse
clone MEM-G/1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-G/1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NM_002127.5
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-G(3135)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody MEM-G/1 reacts with denaturated HLA-G heavy chain. HLA-G belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on the surface of trophoblast cells.
Immunogen
Denatured bacterially expressed recombinant human HLA-G heavy chain.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.