SAB4700745
Monoclonal Anti-CD209 antibody produced in mouse
clone UW60.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1, Anti-DC-SIGN
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
UW60.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD209(30835)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści