SAB4600336
Anti-Mouse IgG1 (γ1), CF™633 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF™ 633 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 630 nm; λem 650 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2