Key Documents
SAB4301084
Sigma-Aldrich
Anti-HCAR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HCA2, HM74a, HM74b, NIACR1, PUMAG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_808219.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HCAR2(338442)
Specyficzność
The antibody detects endogenous levels of total HCAR2 protein.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxycarboxylic acid receptor 2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1