Merck
SAB4200107
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CHD4, mysie monoklonalne
clone 3F2/4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2/4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~250 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD4(1108)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-CHD4 (mysi izotyp IgG2a) pochodzi z hybrydomy 3F2/4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy CD-1 immunizowanych syntetycznym peptydem pochodzącym z ludzkiej chromodomainy helikazy wiążącej białko DNA 4 (CHD4) sprzężonej z hemocyjaniną limfocytów dziurkowanych (KLH). CHD4 jest jedną z podjednostek Mi-2, helikazy zależnej od ATP. Należy do rodziny białek helikazy niefermentującej sacharozy (SNF2)/Rad54. Gen CHD4 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12p13.31 i jest wysoce konserwatywny wśród zwierząt i roślin.
Immunogen
syntetyczny peptyd pochodzący z ludzkiego CHD4, sprzężony z KLH
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-CHD4 produkowane u myszy zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
Chromodomainowa helikaza wiążąca białko DNA 4 (CHD4) oddziałuje z białkiem związanym z przerzutami (MTA1/2), deacetylazą histonową 1 (HDAC1) i RbAp46 w kompleksie remodelowania i deacetylacji nukleosomów (NuRD). Co ciekawe, stwierdzono, że przeciwciała przeciwko CHD4 są zaangażowane w początek zapalenia skórno-mięśniowego (DM), choroby autoimmunologicznej, która jest formą idiopatycznej miopatii zapalnej (IIM). Zmiany w genie spowodowane mutacją obserwuje się w raku endometrium. CHD4 reguluje homologiczną rekombinację, a tym samym utrzymuje stabilność genomu.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
UV radiation regulates Mi-2 through protein translation and stability
Burd CJ
Test, 283(50), 34976-34982 (2008)
The human Mi-2/NuRD complex and gene regulation
Denslow SA and Wade PA
Oncogene, 26(37), 5433-5433 (2007)
Detection of recurrent cytogenetic aberrations in multiple myeloma: a comparison between MLPA and iFISH
Zang M, et al.
Testing, 6(33), 34276-34276 (2015)
CHD4 mutations promote endometrial cancer stemness by activating TGF-beta signaling
Li Y, et al.
American Journal of Cancer Research, 8(5), 903-903 (2018)
Jinhua Quan et al.
PloS one, 9(9), e108066-e108066 (2014-09-24)
Loss of the chromatin remodeling ATPase CHD5 has been linked to the progression of neuroblastoma tumors, yet the underlying mechanisms behind the tumor suppressor role of CHD5 are unknown. In this study, we purified the human CHD5 complex and found