SAB2900145
Anti-ESRRG antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
err-gamma, err3, errgamma, estrogen receptor-related receptor gamma, estrogen-related receptor gamma
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
dog, horse, monkey, rabbit, mouse, hamster, bovine, human, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESRRG(2104)
Immunogen
Cechy i korzyści