SAB2702205
Monoclonal Anti-Lamin B2 antibody produced in mouse
clone GT144, affinity isolated antibody
Synonim(y):
LAMB2, LMN2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT144, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.81mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNB2(84823)
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)