Key Documents
SAB2500356
Sigma-Aldrich
Anti-EP4 Prostaglandin Receptor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EP4R, Anti-MGC126583, Anti-PGE receptor, Anti-PTGER4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGER4(5734)
Immunogen
Peptide with sequence C-LEREVSKNPDLQA from the internal region of the protein sequence according to NP_000949.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endothelin-1-induced prostaglandin E2-EP2, EP4 signaling regulates vascular endothelial growth factor production and ovarian carcinoma cell invasion.
Spinella F
The Journal of Biological Chemistry (2004)
Identification of prostaglandin receptors in human ureters.
Oll M
BMC Urology (2012)
Gene expression profiles of primary colorectal carcinomas, liver metastases, and carcinomatoses.
Kleivi K
Molecular Cancer (2007)
A novel prostaglandin E receptor 4-associated protein participates in antiinflammatory signaling.
Takayama
Circulation Research (2006)
Minjie Zhang et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(4), 792-802 (2010-10-13)
As a downstream product of cyclooxygenase 2 (COX-2), prostaglandin E(2) (PGE(2)) plays a crucial role in the regulation of bone formation. It has four different receptor subtypes (EP1 through EP4), each of which exerts different effects in bone. EP2 and