Kluczowe dokumenty
SAB2500188
Sigma-Aldrich
Anti-Calretinin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANX2, Anti-ANXA2, Anti-Annexin A2, Anti-LIP2, Anti-LPC2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA2(302)
Immunogen
Peptide with sequence STVHEILCKLSLEGD from the N Terminus of the protein sequence according to NP_001002858.1; NP_004030.1; NP_001002857.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher M Whitaker et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 662329-662329 (2021-05-25)
Rod and cone pathways are segregated in the first stage of the retina: cones synapse with both ON- and OFF-cone bipolar cells while rods contact only rod bipolar cells. However, there is an exception to this specific wiring in that
Luis Pérez de Sevilla Müller et al.
The Journal of comparative neurology, 527(1), 133-158 (2017-05-05)
Amacrine cells are a heterogeneous group of interneurons that form microcircuits with bipolar, amacrine and ganglion cells to process visual information in the inner retina. This study has characterized the morphology, neurochemistry and major cell types of a VIP-ires-Cre amacrine
Lais Takata Walter et al.
Experimental neurology, 261, 510-517 (2014-08-15)
In the nervous system within physiological conditions, nitric oxide (NO) production depends on the activity of nitric oxide synthases (NOSs), and particularly on the expression of the neuronal isoform (nNOS). In the sensory systems, the role of NO is poorly
Xin Su et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(1), 378-383 (2014-06-20)
Although previous studies implied that cerebellar stem cells exist in some adult mammals, little is known about whether these stem cells can produce new neurons and astrocytes. In this study by bromodeoxyuridine (BrdU) intraperitoneal (i.p.) injection, we found that there
Tomomi Ichinose et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(26), 8761-8771 (2014-06-27)
In the visual system, diverse image processing starts with bipolar cells, which are the second-order neurons of the retina. Thirteen subtypes of bipolar cells have been identified, which are thought to encode different features of image signaling and to initiate